Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso, fondo con frangiflutti: sterili
Description
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features
- Sterile and single use to reduce contamination risk
- BPA-free
- Collapses when autoclaved to reduce bio hazardous waste
- Graduated for quick volume assessment
Warranty: 90 days
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema imperiale) | 64 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | PETG |
| N. per custodia | 4 |
| N. per confezione | 1 |
| Forma | Erlenmeyer |
| Rivestimento superficiale | Nessuno |
| Green Features | ACT Ecolabel (Silver) |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Show More |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.