Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso, fondo con frangiflutti: sterili
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
- Sterili e monouso per ridurre il rischio di contaminazione
- Collassa quando trattata in autoclave per ridurre i rifiuti a rischio biologico
- Graduate per una rapida valutazione del volume
- Eccellente supporto per la convalida: Convalida disponibile su richiesta†
Nota:
† Le convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata un accordo di confidenzialità da compilare.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | PETG |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 1 |
| Forma | Erlenmeyer |
| Rivestimento superficiale | Nessuno |
| Green Features | ACT Ecolabel (Silver) |
| Autoclavabile | non autoclavabile |
| Monouso | Sì |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.