Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili
Codice prodotto. 10473582
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Dimensione chiusura:
70 mm
38-430 mm
38-430 mm
45-430 mm
Tipo di chiusura:
Sfiato
Solid, non-vented
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Tipo di chiusura unitSize
10473582 2000 mL 45-430 mm Vented pezzi 4
10266432 125 mL 38-430 mm Sfiato pezzi 24
10592033 250 mL 38-430 mm Vented pezzi 12
10686673 500 mL 45-430 mm Vented pezzi 12
10357302 1000 mL 45-430 mm Vented pezzi 6
10156192 2800 mL 70 mm Vented pezzi 4
10465622 125 mL 38-430 mm Solid, non-vented pezzi 24
10179661 500 mL 45-430 mm Solid, non-vented pezzi 12
10475622 1000 mL 45-430 mm Solid, non-vented pezzi 6
10385012 2000 mL 45-430 mm Solid, non-vented pezzi 4
10228732 2800 mL 70 mm Solid, non-vented pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Codice prodotto. 10473582 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 41152000
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features
  • Sterile and single use for reduced contamination risk
  • BPA-free
  • Collapses when autoclaved, reducing biohazardous waste
  • Graduated for quick volume assessment
  • Regulatory documentation available on request
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale PETG
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Forma Erlenmeyer
Rivestimento superficiale Nessuno
Green Features ACT Ecolabel (Silver)
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Stretta
Sterilità Sterile
Forma del fondo Liscio
Tipo di chiusura Vented
Dimensione chiusura 45-430 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.