Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure: Bulk Pack
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10593375
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10593375 500 mL pezzi 125
11329784 125 mL pezzi 250
10292663 250 mL pezzi 250
10661674 1 L pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10593375 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3120180500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    383.00€ / pezzi 125
    Risparmia 35.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Save space with these square, translucent bottles that provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring.
Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
  • Natural, high-density polyethylene
  • Natural, polypropylene screw closure
  • Not autoclavable
Ordering Information:
Bottles and closures are bulk-packed in separate polybags within the same carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent
Descrizione Graduated Square Bottle
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Include Molded-in graduations
Materiale HDPE
N. per custodia 125
N. per confezione 125
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Graduazioni Molded-in graduations
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 177 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.98 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 74.4 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Graduated Square Bottle