Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PET Media Bottles with Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
Codice prodotto. 15431964
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
650 ml
1 l
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15431964 1 l pezzi 24
15488084 125 ml pezzi 96
10572225 250 ml pezzi 60
15485683 650 ml pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15431964 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8420401000
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi flaconi quadrati offrono eccellenti proprietà di barriera per i gas nella conservazione e nella spedizione di terreni liquidi, tamponi e sieri.
I flaconi quadrati per terreno in PET con chiusura Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono eccellenti proprietà di barriera per i gas nella conservazione e nella spedizione di terreni liquidi, tamponi e sieri. I flaconi sono leggeri, infrangibili, sterili e salva spazio grazie al design quadrato.
Features:
  • Polyethylene terephthalate with natural high density polyethylene closure
  • Molded in graduations and neck ring for use with tamper evident shrink sleeves
  • Gamma irradiated to 10-6 Sterility Assurance Level (SAL)
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Transparency and reduced permeability to CO2 and O2
  • Bottle and closure material are Animal Derived Component Free (ADCF)
  • Leakproof†
Ordering Information:
Products are packaged in shrink-wrap trays. Trays are double polybagged inside the master carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Trasparente
Descrizione Nalgene 1000mL PET Square Media Bottle with natural HDPE closure, sterile, made in EU
Diametro (sistema imperiale) 3.6 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale PET
N. per custodia 24
N. per confezione 12
Sterilità Sterile
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 213 mm
Altezza (sistema imperiale) 8,4in.
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 92 mm
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità PET Media Bottles and HDPE closure materials meet current biological testing standards including USP Class VI, USP <661>, European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity
Product Type Bottiglia per terreni
† Il termine in.a tenuta in. si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza fuoriuscite d'acqua; b) sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.