Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi quadrati per terreno in PETG con chiusura Nalgene™ in vassoi sterili sigillati con pellicola termoretraibile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10069012
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
125 ml
2000 mL
250 mL
30 ml
500 ml
500 ml espansa
60 ml
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
38-480 mm
53B
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 200
pezzi 24
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10069012 2000 mL 53B pezzi 12
10223003 30 ml 20-415 mm pezzi 280
10176932 60 ml 24-415 mm pezzi 200
10177172 125 ml 38-430 mm pezzi 96
10531845 250 mL 38-430 mm pezzi 60
10736923 500 ml 38-430 mm pezzi 40
10350343 1 l 38-480 mm pezzi 24
10746923 500 ml espansa 38-430 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10069012 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3420202000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    270.00€ / pezzi 12
    Risparmia 49.00€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Add to basket
I flaconi sterili certificati per terreni consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH.
I flaconi quadrati per terreni di coltura in PETG con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH come i terreni di coltura.
—
  • Supportati da un'ampia documentazione di convalida
  • In robusto polietilene tereftalato modificato con glicolo (PETG) antiurto
  • Radiation-sterilized and nonpyrogenic to eliminate costly washing, depyrogenation and autoclaving steps
  • Graduated to contain
Informazioni per l'ordine:
Confezionati in vassoi avvolti in pellicola termoretraibile.
Nota: 2L size has molded-in handgrips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Colore Trasparente
Descrizione 2000mL, 53B closure, tray pack
Diametro (sistema imperiale) 4.57 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.54 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 39 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prolonged Storage
Materiale PETG
N. per custodia 12
N. per confezione 6
Sterilità Sterili
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Stretta
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.67 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 53B
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 67.6 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità
Product Type Bottiglia per terreni