Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi quadrati per terreno in PETG con chiusura Nalgene™ in vassoi sterili sigillati con pellicola termoretraibile
BIOPHARMA
Product Code. 10177172
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
125 ml
2000 mL
250 mL
30 ml
500 ml
500 ml espansa
60 ml
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
38-480 mm
53B
Unit Size:
pezzi 12
pezzi 200
pezzi 24
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Unit Size
10177172 125 ml 38-430 mm pezzi 96
10223003 30 ml 20-415 mm pezzi 280
10176932 60 ml 24-415 mm pezzi 200
10531845 250 mL 38-430 mm pezzi 60
10736923 500 ml 38-430 mm pezzi 40
10069012 2000 mL 53B pezzi 12
10350343 1 l 38-480 mm pezzi 24
10746923 500 ml espansa 38-430 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10177172 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3420200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    346.00€ / pezzi 96
    Risparmia 72.00€
    17% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
I flaconi sterili certificati per terreni consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH.
I flaconi quadrati per terreni di coltura in PETG con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH come i terreni di coltura.
Caratteristiche:
  • Supportato da una vasta documentazione di convalida
  • Realizzazione in copoliestere di polietilene tereftalato glicole modificato (PETG) resistente e antiurto, che favorisce la permeabilità ridotta a CO2/O2
  • Graduazioni in rilievo e anello di sicurezza sul collo per l'uso con manicotti termoretraibili antimanomissione
  • Apirogeni e non citotossici
  • Trasparenza e permeabilità ridotta a CO2 e O2
  • I materiali di flacone e chiusura sono privi di componenti di derivazione animale (ADCF)
  • A tenuta ermetica†
Garanzia: 90 giorni
Nota:
la misura da 2 l è dotata di impugnature in rilievo.
†Il termine “a tenuta ermetica” viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Colore Trasparente
Descrizione 125 ml, chiusura da 38-430, confezione vassoio
Diametro (sistema imperiale) 2.13 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prolonged Storage
Materiale PETG
N. per custodia 96
N. per confezione 24
Sterilità Sì
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Stretta
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Altezza (sistema imperiale) 4,33in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità
Product Type Bottiglia per terreni