Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi quadrati per terreno in PETG con chiusura Nalgene™ in vassoi sterili sigillati con pellicola termoretraibile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10350343
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
125 ml
2000 mL
250 mL
30 ml
500 ml
500 ml espansa
60 ml
Dimensione chiusura:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
38-480 mm
53B
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 200
pezzi 24
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 60
pezzi 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10350343 1 l 38-480 mm pezzi 24
10223003 30 ml 20-415 mm pezzi 280
10176932 60 ml 24-415 mm pezzi 200
10177172 125 ml 38-430 mm pezzi 96
10531845 250 mL 38-430 mm pezzi 60
10736923 500 ml 38-430 mm pezzi 40
10069012 2000 mL 53B pezzi 12
10746923 500 ml espansa 38-430 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10350343 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3420201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    283.00€ / pezzi 24
    Risparmia 161.00€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi sterili certificati per terreni consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH.
I flaconi quadrati per terreni di coltura in PETG con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di evitare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio e sono ideali per la conservazione prolungata di liquidi sensibili al pH come i terreni di coltura.
Features:
  • Supported by extensive validation documentation
  • Made from durable, break-resistant polyethylene terephthalate copolyester, glycol modified (PETG)2/O2
  • Molded in graduations and neck ring for use with tamper evident shrink sleeves
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Transparency and reduced permeability to CO2 and O2
  • Bottle and closure material are Animal Derived Component (ADC) Free
  • Leakproof†
Note:
2L size has molded-in handgrips.
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. B) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Trasparente
Descrizione 1000 ml, chiusura da 38-430, confezione vassoio
Diametro (sistema imperiale) 3.7 pollici
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Da utilizzare con (applicazione) Prolonged Storage
Materiale PETG
N. per custodia 24
N. per confezione 12
Sterilità Sì
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Stretta
Fit for Purpose Sterile
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.67 pollici
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 38-480 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità
Product Type Media Bottle
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.