Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure
Description
È possibile eliminare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio con i flaconi da conservazione in PETG quadrati certificati sterili e apirogeni Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Ideali per la conservazione e il campionamento dei principi attivi farmaceutici e dei prodotti intermedi, adatti anche per la preparazione e la conservazione di tamponi, colture o per la conservazione prolungata di liquidi pH-sensibili come i terreni di coltura.
Features:
- Made from durable, break-resistant polyethylene terephthalate copolyester, glycol modified (PETG)
- Suitable for frozen storage down to -40°C
- Heat-shrink band around closure and neck for tamper-evident seal
- Leakproof bottles and HDPE closures provided
- Sterile and non-pyrogenic
- Available in low particulate format
- Supported by extensive validation documentation
Ordering Information:
- Packed in shrink-wrapped trays
Note:
- 2 L size has molded-in handgrips
Warranty:
- 90 days
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.6 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 0.71 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stoccaggio con congelamento fino a meno 40 gradi Celsius, Media/Buffer Storage, Storage |
| Materiale | Polietilene tereftalato copoliestere, modificato con glicole (PETG) |
| N. per custodia | 96/Cs. |
| N. per confezione | 24/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Show More |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.