Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure
Codice prodotto. 11744414
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11744414 1000 ml pezzi 24
10037950 30 ml pezzi 96
10444481 60 ml pezzi 96
10484481 125 ml pezzi 48
10028010 250 ml pezzi 48
11734414 500 ml pezzi 24
13138643 2000 ml pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11744414 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20191000
Upgrade Your Bioprocess Workflow
Usa il codice promozionale 27948
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile eliminare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio grazie a questi flaconi, ideali per la conservazione e il campionamento di principi attivi farmaceutici e prodotti intermedi di reazione.
È possibile eliminare le costose fasi di lavaggio, depirogenazione e autoclavaggio con i flaconi da conservazione in PETG quadrati certificati sterili e apirogeni Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Ideali per la conservazione e il campionamento dei principi attivi farmaceutici e dei prodotti intermedi, adatti anche per la preparazione e la conservazione di tamponi, colture o per la conservazione prolungata di liquidi pH-sensibili come i terreni di coltura.
Caratteristiche
  • In robusto polietilene tereftalato modificato con glicolo (PETG) antiurto
  • Adatti alla conservazione in congelatore fino a -40°C
  • Fascia termoretraibile intorno alla chiusura e al collo che funge da sigillo antimanomissione
  • Flaconi a tenuta e chiusure in HDPE in dotazione
  • Sterili e apirogeni
  • Disponibili in formato a basso contenuto di particolati
  • Supportati da un'ampia documentazione di convalida
Informazioni per l'ordine:
  • Confezionati in vassoi avvolti in pellicola termoretraibile.
Nota:
  • il formato da 2 l è dotato di impugnature stampate.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.7 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.10 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stoccaggio con congelamento fino a meno 40 gradi Celsius, Media/Buffer Storage, Storage
Materiale Polietilene tereftalato copoliestere, modificato con glicole (PETG)
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Sterilità Sterile
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Closure Included Sì
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.67 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Workflow Step Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità Bottiglie e chiusure sono dotate di certificazione di sterilizzazione con radiazioni (SAL 10-6), apirogenicità e non citotossicità e sono conformi alle linee guida USP Classe VI.
Monouso Single-use
Product Type Media Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.