Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in policarbonato Nalgene™ quadrati con tappo
Description
È possibile conservare le soluzioni acquose utilizzando i flaconi in policarbonato quadrati resistenti e autoclavabili Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Caratterizzati da un design quadrato facile da maneggiare, questi contenitori sono ideali anche per la conservazione a breve termine di terreni di coltura.
- I lati squadrati garantiscono un uso ottimale dello spazio nel congelatore fino a -135 °C (-275 °F)
- L'ottima trasparenza aiuta a individuare il livello del contenuto
- Il modello da 2 l è dotato di maniglie incorporate per facilitare il sollevamento e il versamento del contenuto
- Le graduazione integrate facilitano l'erogazione
- Autoclavabile/Trasparente/A tenuta†/Graduato
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene a tenuta
Nota:
Prima del passaggio in autoclave, rimuovere il tappo o svitare completamente la copertura. L'autoclavaggio ripetuto abbrevia la durata del flacone.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Spécification
Spécification
| Capacità | 64 once, 2000 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 2 l |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia quadrata a imboccatura stretta |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 39 mm |
| Include | Chiusure a vite in polipropilene a prova di perdite |
| Materiale | Policarbonato (PC) |
| N. per custodia | 6 |
| N. per confezione | 1 |
| Sterilità | Non sterile |
| Afficher plus |
Dichiarazione di limitazione d'uso alla ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta ermetica a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.