Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in policarbonato Nalgene™ quadrati con tappo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10577721
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53 Bmm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10577721 250 ml 38-430 mm pezzi 6
10692571 30 ml 20 mm pezzi 12
10291751 60 ml 24 mm pezzi 12
10454851 126 ml 38-430 mm pezzi 6
10672761 500 ml 38-430 mm pezzi 4
10508111 1 l 38-430 mm pezzi 4
10464851 2 l 53 Bmm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10577721 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 20150250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.95€
    38.13€ / pezzi 6
    Risparmia 16.82€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi quadrati in policarbonato Nalgene™ Thermo Scientific™, durevoli e autoclavabili, consentono di conservare soluzioni acquose e sono indicati anche per la conservazione di terreni a breve termine.
È possibile conservare le soluzioni acquose utilizzando i flaconi in policarbonato quadrati resistenti e autoclavabili Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo. Caratterizzati da un design quadrato facile da maneggiare, questi contenitori sono ideali anche per la conservazione a breve termine di terreni di coltura.
Features:
  • Square sides allow for good use of space in the freezer to -135°C (-275°F)
  • Excellent clarity helps easily identify content levels
  • 2L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents
  • Molded in graduations for ease in dispensing
  • Autoclavable/Transparent/Leakproof†/Graduated
Includes:
Leakproof† polypropylene screw caps
Note:
Remove cap or completely disengage threads before autoclaving. Repeated autoclaving will shorten bottle life.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Include Chiusure a vite in polipropilene a prova di perdite
Materiale Policarbonato (PC)
N. per custodia 48
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Graduazioni
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.72 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Product Type Square Narrow Mouth Bottle
Dichiarazione di limitazione d'uso alla ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta ermetica a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.