Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in HDPE quadrati a imboccatura larga con tappo
Descripción
Flaconi quadrati in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga, facili da riempire. L'HDPE presenta un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli, rendendo questi flaconi idonei per un'ampia varietà di impieghi. Ideale per lo stoccaggio in congelatore a -100 °C (-148 °F).
- Imboccatura larga per facilitare il riempimento
- Il design del flacone consente di ridurre l'ingombro nel congelatore
- L'HDPE si caratterizza per un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli, e rende questi flaconi idonei a una vasta gamma di impieghi
- I tappi senza liner garantiscono una perfetta protezione a tenuta grazie all'assenza di un liner che potrebbe ripiegarsi, provocare perdite e la contaminazione dei reagenti
- A tenuta†
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia quadrata a imboccatura larga |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 2.1 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 53 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 6 |
| Mostrar más |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.