Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure
Codice prodotto. 10204501
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10204501 250 ml 43 mm pezzi 12
10458802 60 ml 28 mm pezzi 12
10166560 175 ml 38 mm pezzi 12
10054180 500 ml 53 mm pezzi 12
10542111 1 l 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10204501 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21100008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.30€
    49.67€ / pezzi 12
    Risparmia 3.63€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi flaconi a imboccatura larga in PPCO consentono di ottimizzare lo spazio e di semplificare la pulizia, agevolando inoltre il riempimento e il recupero dei campioni. Trasparenti al contatto, autoclavabili e resistenti ad acidi, alcool e basi.
I flaconi in copolimero di polipropilene quadrati a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare spazio prezioso nel laboratorio grazie al loro design. L'imboccatura larga facilita la pulizia, il riempimento e il recupero dei campioni.
Features:
  • Resistant to acids, alcohols and bases
  • Contact-clear bottle provides visible liquid level
  • Square design provides a large area for labeling
  • Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Autoclavable
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) 2.4 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Natural, translucent
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 116 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.44 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Product Type Square Wide Mouth Bottle
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura per flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.