Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure
Descrizione
I flaconi in copolimero di polipropilene quadrati a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare spazio prezioso nel laboratorio grazie al loro design. L'imboccatura larga facilita la pulizia, il riempimento e il recupero dei campioni.
- resistente agli acidi, agli alcool e alle basi
- Il flacone trasparente al contatto consente una facile visualizzazione del livello del liquido
- Il design squadrato offre un'ampia area per l'etichettatura
- Le chiusure in polipropilene senza rivestimento interno garantiscono la massima protezione in termini di tenuta ermetica† senza l'uso di rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite o contaminare i reagenti
- Sterilizzabile in autoclave
Nota:
svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia quadrata a imboccatura larga |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 2 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 53 mm |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 6 |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura per flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.