Learn More
Thermo Scientific™ Unità di filtrazione analitiche sterili Nalgene™
Per il recupero e la crescita di microrganismi per i test e l'analisi di controllo qualità di acqua, alimenti e bevande, materie prime e prodotti finiti.
106.00€ - 195.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Nitrato di cellulosa |
---|---|
N. per custodia | 72 |
N. per confezione | 12 |
Tipo | Unità filtranti |
Diametro (sistema metrico) membrana | 47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10199840
|
Thermo Scientific™
130-4020 |
0.2 μm |
106.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10780422
|
Thermo Scientific™
130-4045 |
0.45 μm |
195.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Le unità di filtrazione sterili per analisi Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono il recupero e la crescita di microrganismi per i test di controllo qualità e l'analisi di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti. Le unità di filtrazione complete ed efficienti sono dotate di membrana filtrante in posizione superiore e facilmente rimovibile.
Caratteristiche:- Sterilizzazione a raggi gamma, in confezione singola
- La camera superiore si stacca dal recipiente di raccolta per il recupero della membrana con pinzette sterili
- Eccellenti prestazioni di recupero e crescita di microrganismi
- Il recipiente di raccolta è dotato di graduazioni comprese tra 20 e 150 ml per leggere facilmente il volume del campione
- L'ampia base garantisce la massima stabilità sul banco
- 0.2μIl formato M è ideale per i test di sterilità
- Il formato da 0.45 μm è dotato di griglia nera per facilitare la conta delle colonie
Include: coperchio di polistirene; camera superiore con segni di riferimento a 100 ml e recipiente di raccolta; membrane in nitrato di cellulosa (CN) da 47 mm, esenti da Triton™, rimovibili; tampone di supporto in cellulosa; braccio laterale con tappo di sfiato in cellulosa; raccordo del tubo ad attacco rapido; piastra di supporto blu
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Nitrato di cellulosa | |
12 | |
47 mm |
72 | |
Unità filtranti |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.