Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Stopcock Assembly for Acrylic Burets
Codice prodotto. 10642102
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10642102 PTFE pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10642102 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7136501025
Spedizione stimata: 02-03-2027
For use with 25 mL Acrylic Nalgene Break-Resistant Burets.
For use with: Nalgene 25mL Acrylic Buret (Cat. No. 36500025)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Self Lubricating
Descrizione Stopcock Assy Only 3650-0025 25mL
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene 25mL Acrylic Buret (36500025)