Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stopcocks
Develop in-house fluid transfer systems for accurate filling or dispensing. These stopcocks provide reliable, accurate liquid flow control.
42.50€ - 255.00€
Specifica
Tipo | Stopcock |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | 1 |
N. per custodia | 6 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | In-House Fluid Transfer System |
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11369554
|
Thermo Scientific™
6460-0002 |
2 mm |
255.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10279070
|
Thermo Scientific™
6460-0004 |
4 mm |
42.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15223079
|
Thermo Scientific™
6460-0004 |
4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Permit reliable, accurate liquid flow control in liquid handling systems by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Stopcocks. They are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems for one-way fluid path for accurate filling or dispensing. The two-way stopcocks feature serrated tubulation on each end.
- Serrated tubulation on each end accepts 1/2 in. through 5/16 in. tubing
- Polypropylene with Teflon™ TFE plug
- Autoclavable
Specifica
Stopcock | |
1 | |
In-House Fluid Transfer System |
Polipropilene | |
6 | |
Polypropylene |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.