Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
Descrizione
Vasetti trasparenti a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ Thermo Scientific™ per la raccolta e la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali da laboratorio. L'ampia gamma di temperature (da -135°C a +135°C) rende questi vasetti una scelta eccellente per l'uso nella camera refrigerata e negli ambienti refrigerati e anche per l'autoclave. Questi vasetti con elevata resistenza agli urti sono estremamente versatili. Non a tenuta ermetica.
- Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
- Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
- 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
- Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
- Autoclavable/Transparent
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 once, 30 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.4 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 33 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Include | Cover |
| Materiale | Policarbonato |
| N. per custodia | 48 |
| Vedi altri risultati |