Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Straight-Sided Wide-Mouth Polycarbonate Jars with Closure
Codice prodotto. 10622361
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10622361 500 ml 120 mm pezzi 4
10710982 15 ml 38 mm pezzi 4
10312621 30 ml 43 mm pezzi 4
10740982 60 ml 53 mm pezzi 4
10762532 125 ml 70 mm pezzi 4
10290881 250 ml 70 mm pezzi 4
10578661 1000 ml 120 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10622361 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21160500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Contenitore in PC trasparente a imboccatura larga e pareti dritte per la raccolta e la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali da laboratorio: Elevata resistenza agli urti e straordinaria versatilità.
Vasetti trasparenti a imboccatura larga e pareti dritte Nalgene™ Thermo Scientific™ per la raccolta e la conservazione di paste, solidi, campioni e materiali da laboratorio. L'ampia gamma di temperature (da -135°C a +135°C) rende questi vasetti una scelta eccellente per l'uso nella camera refrigerata e negli ambienti refrigerati e anche per l'autoclave. Questi vasetti con elevata resistenza agli urti sono estremamente versatili. Non a tenuta ermetica.
  • Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
  • Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
  • Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
  • Autoclavable/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 4.4 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 4.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 112 mm
Include Chiusura
Materiale Policarbonato
N. per custodia 16
N. per confezione 4
Peso (sistema metrico) 0.13 kg
Chiarezza Clear
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 120 mm
Diametro (sistema metrico) 112 mm
Tipo di chiusura A vite
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Forma Rotondo
Product Type Straight-sided Jar