Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Suspended Magnetic Stir Bars
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10008380
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
54 mm
92 mm
155 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000mL beaker
Becher da 250 ml
Becher da 4000 ml
Altezza (sistema metrico):
28 mm
30mm
31 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) unitSize
10008380 92 mm 1000mL beaker 30mm Pezzo
10110601 54 mm Becher da 250 ml 28 mm Pezzo
10494111 155 mm Becher da 4000 ml 31 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10008380 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS66301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    141.00€ / pezzi 1
    Risparmia 5.00€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le ancorette magnetiche flottanti Nalgene garantiscono un'agitazione costante a bassa velocità nelle applicazioni di coltura.
Le ancorette di agitazione magnetiche sospese Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono un'agitazione costante per applicazioni con colture di tessuti a basse velocità.
Features:
  • Legs can be compressed to fit through 1.5 inch (38mm) openings
  • Stir bar is slightly raised off the bottom surface of the vessel to minimize grinding effect on cells
  • Consistent action at low speeds
  • Excellent resistance to chemicals and temperatures up to 150°C
  • Alnico V magnet encapsulated in PTFE with ETFE bracket
Note:
Disassemble for cleaning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Suspended Magnetic Stir Bar; Stirbar Floating TFE/ETFE 92 (dia.) x 30mm
Diametro (sistema imperiale) 3.625 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1000mL beaker
Altezza (sistema imperiale) 1.187 in.
Altezza (sistema metrico) 30mm
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 92 mm
Materiale PTFE
Quantità 2/Cs.
Tipo Stir Bar
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.