Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™
Utilize these chemically inert, translucent and autoclavable funnels which feature a TFE stopcock assembly. Chemical-resistant, leakproof and requires no lubrication.
269.50€ - 947.00€
Specifica
Materiale Teflon FEP
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10425431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4301-0125
Separatory Funnel FEP 125mL; 28mm closure 125 mL
660.00€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10558311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4301-0250
Separatory Funnel FEP 250mL; 33mm closure 250 mL
606.00€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10684291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4301-0500
43 mm 500 ml
947.00€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10180401
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4301-1000
Separatory Funnel FEP 1000mL; 53mm closure 1000 mL
269.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10120551
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4301-2000
Separatory Funnel FEP 2000mL; 53mm 2000 mL
818.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform your liquid-liquid extractions with these chemically inert, translucent and autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™ which feature a TFE stopcock assembly. TFE stopcock assembly has excellent chemical resistance, is leakproof† when used with provided Nalgene closure and does not require lubrication — can be chemically disinfected. More transparent than our polypropylene separatory funnels. Compatible with all common lab reagents and solvents. Won't chip, crack or shatter like glass separatory funnels.
Features:
  • Break-resistant and impervious to any chemical used in a separatory funnel
  • No phthalates to contaminate analyses
  • Useful in radiological and hazardous separations
  • Autoclavable/Leakproof† when used with provided Nalgene closure
  • Stem length: 65mm
Ordering Information:
For replacement stopcock assembly for 125mL to 1L sizes, order Cat. No. 714301-1025. For replacement stopcock assembly for 2L size, order Cat. No. 714301-1050.
Note:
Funnel can be autoclaved; stopcock can be chemically sterilized. No stopcock lubrication needed.
Recycling Information:
Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene  products are packaged.
Specifica
Specifica
Teflon FEP
Documenti
Product Certifications
Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by Nalge Nunc International Corporation.
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes.
Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.