Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Three-way Stopcock
Codice prodotto. 10792732
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Dimensione della confezione
10792732 4 mm Pezzo
11389554 2 mm pezzi 4
11399554 4 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10792732 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 64700004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.40€
    52.25€ / pezzi 1
    Risparmia 8.15€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi viene ottimizzata con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
Sperimenta la flessibilità del sistema di trasferimento interno dei fluidi con questo rubinetto di arresto a tre vie con forma a T Thermo Scientific™ Nalgene™ che consente di utilizzare con facilità due o tutti e tre i bracci del rubinetto.
  • Le prese con tubi sono disposte a T e accettano tubi da 1/4″ a 7/16″
  • In polipropilene, con tappo TFE antigrippaggio a tenuta ermetica† in Teflon™
  • Sterilizzabile in autoclave
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Foro spina 4 mm
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1 each
Plug Material Polypropylene
Outlet Port Tubulated
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.