Learn More
Thermo Scientific™ Spruzzetta Nalgene™ Unitary™ in LDPE
Codice prodotto. 10464301
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
24 mm
38 mm
43 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10464301 250 ml 24 mm pezzi 4
10558701 125 ml 24 mm pezzi 6
10717011 500 ml 38 mm pezzi 4
10251631 750 ml 38 mm pezzi 4
10494461 1000 ml 43 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10464301 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 24020250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.75€
    22.67€ / pezzi 4
    Risparmia 1.08€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile.
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile. Flacone e tubuli sono fusi in un unico blocco per garantire una tenuta uniforme durante l'uso† e un flusso uniforme senza spruzzi. Il puntale si può tagliare in modo da aumentare la portata.
Features:
  • Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
  • Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Translucent
Descrizione Bottiglia/tubolazione in LDPE
Materiale LDPE
N. per custodia 36
N. per confezione 4
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 137.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.42 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 24 mm
Diametro (sistema metrico) 62.5 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle