Learn More
Thermo Scientific™ Spruzzetta Nalgene™ Unitary™ in LDPE
Descrizione
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile. Flacone e tubuli sono fusi in un unico blocco per garantire una tenuta uniforme durante l'uso† e un flusso uniforme senza spruzzi. Il puntale si può tagliare in modo da aumentare la portata.
- Il flacone e il tubo sono stampati in un unico pezzo per offrire una tenuta uniforme
- I puntali erogano un flusso uniforme e ultrasottile, ma si possono tagliare per ottenere una portata maggiore
- A tenuta ermetica†
Include:
chiusura a vite in polipropilene
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 once, 125 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Bottiglia/tubolazione in LDPE |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 48 |
| N. per confezione | 6 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |