Learn More
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
Codice prodotto. 10170591
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
White
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensione della confezione
10170591 White Tubes (13 mm) Pezzo
10633911 Blu Tubes (13 mm) Pezzo
10549461 White Tubes (16 mm) Pezzo
10537541 Blue Tubes (16 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10170591 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59720013
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I semi-rack salvaspazio sono ideali per incubatori, refrigeratori, congelatori e nelle cappe di aspirazione.
Si inserisce facilmente in bagni di acqua o ghiaccio senza galleggiare.
  • In resistente plastica ResMere™ dalle elevate prestazioni
  • Resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche e delle temperature di laboratorio fino a 121°C (249.8°F)
  • Autoclavabile ripetutamente
  • Ciascun rack può contenere 36 provette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plastica
Posizioni 36
Dimensioni (L x P x A) 4 x 4 x 2.2 pollici (10.2 x 10.2 x 5.6 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Product Type Rack a formato ridotto
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm