Learn More
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
Descrizione
Fit easily in ice or water baths without floating.
- Made of durable ResMere™ performance plastic
- Withstand most lab chemicals and temperatures up to 121°C (249.8°F)
- Repeatedly autoclavable
- Each rack holds 36 tubes
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (16 mm) |
| Materiale | Plastica |
| Posizioni | 36 |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 x 5 x 2.7 pollici (12.7 x 12.7 x 6.8 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.7 in. |
| Vedi altri risultati |