Learn More
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
Codice prodotto. 10633911
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
White
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità unitSize
10633911 Blu Tubes (13 mm) Pezzo
10170591 White Tubes (13 mm) Pezzo
10549461 White Tubes (16 mm) Pezzo
10537541 Blue Tubes (16 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10633911 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59720313
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I semi-rack salvaspazio sono ideali per incubatori, refrigeratori, congelatori e nelle cappe di aspirazione.
Fit easily in ice or water baths without floating.
  • Made of durable ResMere™ performance plastic
  • Withstand most lab chemicals and temperatures up to 121°C (249.8°F)
  • Repeatedly autoclavable
  • Each rack holds 36 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Colore Blu
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plastica
Posizioni 36
Dimensioni (L x P x A) 4 x 4 x 2.2 pollici (10.2 x 10.2 x 5.6 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Product Type Rack a formato ridotto
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm