Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Codice prodotto. 10536542
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Green
Red
Rosso
Verde
White
Matrice:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10536542 Blu 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
10028160 White 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10697901 White 4 x 4 Provette da 25 mm Pezzo
10627141 Bianco 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
10719111 Blue 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10310391 Blue 4 x 4 Provette da 25 mm Pezzo
10313371 Green 6 x 6 Provette da 13 mm Pezzo
10018100 Green 6 x 6 16mm Tubes Pezzo
10737001 Verde 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10360291 Green 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
10323561 Rosso 6 x 6 Provette da 13 mm Pezzo
10251861 Rosso 6 x 6 Provette da 16 mm Pezzo
10383651 Rosso 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10430811 Red 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10536542 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59720330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70€
    20.25€ / pezzi 1
    Risparmia 3.45€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
  • Costruita con la tecnologia Thermo Scientific™ Resmer™.
  • I rack possono essere sterilizzati in autoclave più volte.
  • Grazie alla finitura liscia, la possibilità di contaminazione è inferiore. Inoltre, non sono presenti saldature e bordi taglienti.
  • Le piastre di copertura accettano etichette di grandi dimensioni.
  • Il rack resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
  • Le provette coniche da 15 ml possono essere montate sui rack da 20 mm; quelle da 50 possono essere montate sui rack da 30 mm.
  • Non richiede assemblaggio.
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cestello a formato ridotto per provette Unwire
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Capacità Tubes (30 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 9
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 30 mm
Dimensioni (L x P x A) 4.3 x 4.3 x 3.3 pollici (10.9 x 10.9 x 8.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 10.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.3 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Product Type Test Tube Half Rack
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 8.4 cm
Matrice 3 x 3
Larghezza (sistema metrico) 10.9 cm