Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Descrizione
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
- Costruita con la tecnologia Thermo Scientific™ Resmer™.
- I rack possono essere sterilizzati in autoclave più volte.
- Grazie alla finitura liscia, la possibilità di contaminazione è inferiore. Inoltre, non sono presenti saldature e bordi taglienti.
- Le piastre di copertura accettano etichette di grandi dimensioni.
- Il rack resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio e temperature fino a 121°C per una vasta gamma di procedure di laboratorio.
- Le provette coniche da 15 ml sono indicate per rack da 20 mm; quelle coniche da 50 ml per i rack da 30 mm.
- Non richiede assemblaggio.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cestello a formato ridotto per provette Unwire |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Bianco |
| Capacità | Tubes (30 mm) |
| Materiale | Plastica acetalica |
| Posizioni | 9 |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette da 30 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.3 x 4.3 x 3.3 pollici (10.9 x 10.9 x 8.4 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.9 cm |
| Vedi altri risultati |