Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Codice prodotto. 10737001
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Green
Red
Rosso
Verde
White
Matrice:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10737001 Verde 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10028160 White 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10697901 White 4 x 4 Provette da 25 mm Pezzo
10627141 Bianco 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
10719111 Blue 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10310391 Blue 4 x 4 Provette da 25 mm Pezzo
10536542 Blu 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
10313371 Green 6 x 6 Provette da 13 mm Pezzo
10018100 Green 6 x 6 16mm Tubes Pezzo
10360291 Green 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
10323561 Rosso 6 x 6 Provette da 13 mm Pezzo
10251861 Rosso 6 x 6 Provette da 16 mm Pezzo
10383651 Rosso 4 x 5 Provette da 20 mm Pezzo
10430811 Red 3 x 3 Provette da 30 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10737001 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59720420
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack a formato ridotto e ingombro contenuto per organizzare e conservare i campioni; ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi di lavoro.
Organizza e conserva i campioni con i semi-rack Nalgene™ Unwire™ Thermo Scientific™, che hanno tutte le caratteristiche dei rack Unwire di dimensioni normali ma occupano metà dello spazio. Ideali per l'uso in incubatori, frigoriferi, congelatori, sotto le cappe da laboratorio e sui banchi da lavoro, questi rack si adattano comodamente ai bagni termostatici e non galleggiano. Questi sono stampati in quattro colori luminosi per contribuire a mantenere i campioni organizzati.
  • Constructed with Thermo Scientific™ Resmer™ Manufacturing Technology.
  • Racks are repeatedly autoclavable.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels.
  • Rack withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cestello a formato ridotto per provette Unwire
Autoclavabile Autoclavable
Colore Verde
Capacità Tubes (20 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 20
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 20 mm
Dimensioni (L x P x A) 5 x 4.1 x 3.3 pollici (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.3 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Product Type Test Tube Half Rack
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 8.4 cm
Matrice 4 x 5
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm