Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Polypropylene Test Tube Racks
Codice prodotto. 10569032
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Verde
White
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm Tubes
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10569032 White Provette da 13 mm Pezzo
10470051 White Provette da 16 mm Pezzo
10136690 Blue Provette da 13 mm Pezzo
10116790 Blue 16mm Tubes Pezzo
10461561 Green Provette da 13 mm Pezzo
10480051 Verde Provette da 16 mm Pezzo
10218590 Red Provette da 13 mm Pezzo
10238830 Red Provette da 16 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10569032 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 59760013
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Hold a full load of test tubes or centrifuge tubes with these polypropylene test tube racks, molded in one piece.
Hold a full load of test tubes or centrifuge tubes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Polypropylene Test Tube Racks. Racks are molded in one piece to provide extra strength and durability for room temperature applications.
Features:
  • Higher specific gravity than water so rack stays submerged in a water bath
  • Holds a full load of test tubes or centrifuge tubes for 13, 16, 20, 25 and 30mm sizes or up to 72 smaller diameter tubes
  • Available in four bright colors to help keep samples organized
  • Accepts large labels for easy sample identification
Note:
These racks are not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rack per provette Unwire
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 4 x 2.25 pollici (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Product Type Test Tube Rack
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Matrice 6 x 12
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm