Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Tube Racks
- Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
Codice prodotto. 10242101
| Codice prodotto. | Colore | Matrice | Da utilizzare con (apparecchiatura) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10242101 | Orange | 3 x 8 | Provette da 30 mm | Pezzo |
| 10603161 | Red | 6 x 12 | Provette da 13 mm | Pezzo |
| 10149970 | Blue | 6 x 12 | Provette da 13 mm | Pezzo |
| 10180351 | Green | 6 x 12 | Provette da 13 mm | Pezzo |
| 10333461 | Yellow | 6 x 12 | Provette da 13 mm | Pezzo |
| 10634481 | Orange | 6 x 12 | Provette da 13 mm | Pezzo |
| 10693151 | White | 6 x 12 | Provette da 13 mm | Pezzo |
| 10435071 | Red | 6 x 12 | Provette da 16 mm | Pezzo |
| 10098210 | Blue | 6 x 12 | Provette da 16 mm | Pezzo |
| 10495061 | Green | 6 x 12 | Provette da 16 mm | Pezzo |
| 10343461 | Giallo | 6 x 12 | Provette da 16 mm | Pezzo |
| 10717961 | Orange | 6 x 12 | Provette da 16 mm | Pezzo |
| 10281761 | White | 6 x 12 | Provette da 16 mm | Pezzo |
| 10519081 | Red | 4 x 10 | Provette da 20 mm | Pezzo |
| 10323701 | Blue | 4 x 10 | Provette da 20 mm | Pezzo |
| 10769491 | Green | 4 x 10 | Provette da 20 mm | Pezzo |
| 10604101 | Giallo | 4 x 10 | Provette da 20 mm | Pezzo |
| 10169970 | Orange | 4 x 10 | Provette da 20 mm | Pezzo |
| 10291761 | White | 4 x 10 | Provette da 20 mm | Pezzo |
| 10663721 | Rosso | 4 x 10 | Provette da 25 mm | Pezzo |
| 10415411 | Blue | 4 x 10 | Provette da 25 mm | Pezzo |
| 10231671 | Green | 4 x 10 | Provette da 25 mm | Pezzo |
| 10602401 | Yellow | 4 x 10 | Provette da 25 mm | Pezzo |
| 10738151 | Orange | 4 x 10 | Provette da 25 mm | Pezzo |
| 10474101 | White | 4 x 10 | Provette da 25 mm | Pezzo |
| 10241861 | Red | 3 x 8 | Provette da 30 mm | Pezzo |
| 10778721 | Blue | 3 x 8 | Provette da 30 mm | Pezzo |
| 10602971 | Green | 3 x 8 | Provette da 30 mm | Pezzo |
| 10038180 | Yellow | 3 x 8 | Provette da 30 mm | Pezzo |
| 10644101 | Bianco | 3 x 8 | Provette da 30 mm | Pezzo |
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I rack Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro. Stampati in un unico pezzo per garantire un'eccezionale resistenza e una lunga durata, i rack non hanno alcun rivestimento che possa scheggiarsi, scollarsi o arrugginire.
- Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
- Endplates accept large labels for easy identification of samples.
- Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
- Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
- Available in six bright colors to help keep samples organized.
- 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
- No assembly is required; rack is ready to use.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rack per provette Unwire |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Orange |
| Capacità | Tubes (30 mm) |
| Materiale | Plastica acetalica |
| Posizioni | 24 |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette da 30 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 11 x 4.25 x 3.62 pollici (28.3 x 10.8 x 9.2 cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28.3 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 pollici |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4,25 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 3,62 in. |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 30 mm |
| Product Type | Rack, provette per test Unwire |
| Diametro (sistema metrico) interno | 30 mm |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Altezza (sistema metrico) | 9.2 cm |
| Matrice | 3 x 8 |
| Larghezza (sistema metrico) | 10.8 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.