Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10603161
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Orange
Red
Rosso
White
Yellow
Matrice:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette da 13 mm
Provette da 16 mm
Provette da 20 mm
Provette da 25 mm
Provette da 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Matrice Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10603161 Red 6 x 12 Provette da 13 mm Pezzo
10149970 Blue 6 x 12 Provette da 13 mm Pezzo
10180351 Green 6 x 12 Provette da 13 mm Pezzo
10333461 Yellow 6 x 12 Provette da 13 mm Pezzo
10634481 Orange 6 x 12 Provette da 13 mm Pezzo
10693151 White 6 x 12 Provette da 13 mm Pezzo
10435071 Red 6 x 12 Provette da 16 mm Pezzo
10098210 Blue 6 x 12 Provette da 16 mm Pezzo
10495061 Green 6 x 12 Provette da 16 mm Pezzo
10343461 Giallo 6 x 12 Provette da 16 mm Pezzo
10717961 Orange 6 x 12 Provette da 16 mm Pezzo
10281761 White 6 x 12 Provette da 16 mm Pezzo
10519081 Red 4 x 10 Provette da 20 mm Pezzo
10323701 Blue 4 x 10 Provette da 20 mm Pezzo
10769491 Green 4 x 10 Provette da 20 mm Pezzo
10604101 Giallo 4 x 10 Provette da 20 mm Pezzo
10169970 Orange 4 x 10 Provette da 20 mm Pezzo
10291761 White 4 x 10 Provette da 20 mm Pezzo
10663721 Rosso 4 x 10 Provette da 25 mm Pezzo
10415411 Blue 4 x 10 Provette da 25 mm Pezzo
10231671 Green 4 x 10 Provette da 25 mm Pezzo
10602401 Yellow 4 x 10 Provette da 25 mm Pezzo
10738151 Orange 4 x 10 Provette da 25 mm Pezzo
10474101 White 4 x 10 Provette da 25 mm Pezzo
10241861 Red 3 x 8 Provette da 30 mm Pezzo
10778721 Blue 3 x 8 Provette da 30 mm Pezzo
10602971 Green 3 x 8 Provette da 30 mm Pezzo
10038180 Yellow 3 x 8 Provette da 30 mm Pezzo
10242101 Orange 3 x 8 Provette da 30 mm Pezzo
10644101 Bianco 3 x 8 Provette da 30 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 missing translation for 'options'
Product Code. 10603161 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 59700513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    25.88€ / pezzi 1
    Risparmia 1.12€
    4% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
I rack Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro. Stampati in un unico pezzo per garantire un'eccezionale resistenza e una lunga durata, i rack non hanno alcun rivestimento che possa scheggiarsi, scollarsi o arrugginire.
  • Smooth finish leaves fewer places for contaminants to lodge; no welds to break, no sharp edges.
  • Endplates accept large labels for easy identification of samples.
  • Higher specific gravity than water so it stays submerged in a water bath and won't float.
  • Withstands most lab chemicals and temperatures up to 121°C for a variety of lab procedures.
  • Available in six bright colors to help keep samples organized.
  • 15mL conical tubes fit 20mm racks; 50mL conical fit 30mm racks.
  • No assembly is required; rack is ready to use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Rack per provette Unwire
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plastica acetalica
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 4 x 2.25 pollici (20 x 10.2 x 5.7 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7,75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 2,25 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Product Type Rack, provette per test Unwire
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Ripiani 12
Altezza (sistema metrico) 5.7 cm
Matrice 6 x 12
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Show More Show Less
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.