Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Boxes
Codice prodotto. 10792191
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10792191 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10792191 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 57002000
Quantità Prezzo
1 24.68€ / pezzi 1
8 21.64€ / pezzi 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these attractive, easy-to-clean boxes, available in four different sizes and shapes, for general-purpose laboratory storage.
Use these attractive, easy-to-clean Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Boxes for general-purpose laboratory storage. Ideal for multi-purpose lab storage, boxes are available in four different sizes and shapes. Lids snap securely in place, clear walls offer easy view of contents and rounded corners allow for easy cleaning.
  • Manufactured from clear styrene-acrylonitrile with tight-fitting, molded, white, LDPE lids that include inserts to store and keep items dry and secure
  • Attractive and easy to clean
  • Stackable for high-density storage
  • Cat. No. 5700-0500 is ideal for electrophoresis gels
  • Not leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Descrizione Sample Box SAN 2000mL
Tipo di chiusura Lid
Colore Clear
Materiale SAN
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Include Insert
Tipo di montaggio Stackable
Product Type Storage Box
Quantità 1/Pk.; 8/Cs.
Dimensioni (L x P x A) 7.5 x 6 x 4 pollici (19 x 16 x 10 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.