Learn More
Thermo Scientific™ Cestelli universali Nalgene™
Codice prodotto. 10606931
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene (PE)
Polipropilene (PP)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10606931 Polipropilene (PP) Pezzo
10686541 Polietilene (PE) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606931 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    35.67€ / pezzi 1
    Risparmia 2.83€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I cestini universali Nalgene™ Thermo Scientific™ consentono di trasportare oggetti di vetro, campioni o strumenti grazie alla realizzazione resistente con divisorio centrale e maniglia stampati.
I vassoi di servizio Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di trasportare vetreria, campioni o strumenti, grazie alla realizzazione robusta con divisorio centrale e maniglia stampati.
  • Possibilità di scegliere tra polietilene o polipropilene autoclavabile
  • Dimensioni esterne (L x P x A): 14.875 x 9.5 x 4.5 in. (38 x 24 x 11 cm)
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Standard OSHA 29CFR1910
Descrizione Cestino universale
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polipropilene (PP)
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasporto di vetreria, campioni, utensili
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 14.875 x 9.5 x 4.5 pollici (38 x 24 x 11 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.875 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.5 pollici
Altezza (sistema imperiale) 4.5 pollici
Product Type Portabottiglie
Altezza (sistema metrico) 11 cm
Larghezza (sistema metrico) 24 cm