Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Funnels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10440723
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
103 mm
155 mm
Capacità (sistema metrico):
62 ml
270 ml
1059 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) unitSize
10440723 155 mm 1059 ml pezzi 12
10365701 65 mm 62 ml pezzi 12
10709041 103 mm 270 ml pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10440723 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42560638
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replace glass lab funnels with these utility funnels, which are an excellent shatter-proof alternative.
Replace glass lab funnels with Thermo Scientific™ Nalgene™ Utility Funnels. These funnels are chemically resistant to a wide variety of lab chemicals and reagents and are shatterproof making them a valuble asset to lab safety programs.
  • 4256-0234 and 4256-0414 are made from shatter-proof, autoclavable polypropylene.
  • 4256-0638 has a large throat opening for faster transfer of materials and is made from shatter-proof high-density polyethylene (Not autoclavable).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 155 mm
Capacità (sistema metrico) 1059 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 26 mm
Materiale Polietilene ad alta densità
Altezza (sistema metrico) 176 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Funnel Utility HDPE 162mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 67 mm
Quantità 12/Pk.; 72/Cs.