Learn More
Thermo Scientific™ Membrana per la qualità dell'acqua Nalgene™
Codice prodotto. 10254161
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Materiale:
Acetato di cellulosa
Glass Fiber
Nitrato di cellulosa
Nylon
Colore:
Bianco
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Materiale Colore Dimensione della confezione
10254161 0.2 μm 47 mm Acetato di cellulosa Bianco pezzi 100
10460913 0.45 μm 47 mm Acetato di cellulosa Bianco pezzi 100
10112211 0.45 μm 47 mm Nitrato di cellulosa White pezzi 100
10254211 - 90 mm Glass Fiber - pezzi 100
10596922 - 50 mm Glass Fiber - pezzi 100
10244211 - 75 mm Glass Fiber - pezzi 100
10525981 0.2 μm 47 mm Nylon White pezzi 100
10147451 0.45 μm 47 mm Nylon White pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10254161 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DS02104020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    172.00€ / pezzi 100
    Risparmia 41.00€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Carry out particulate and microbial analysis with these filter membranes. Available in various forms for water quality work, cold sterilization or sample clean up.
Rely on Thermo Scientific™ Nalgene™ Membrane and Prefilter Disks to meet a wide range of laboratory filtration needs. Used in conjunction with either single use or reusable hardware and filter holders, filter disks offer you flexibility and choice to fit many applications. Sterile filter disks are available in materials ranging from nylon, cellulose nitrate, cellulose acetate and glass fiber membranes.
  • Sterile membrane disks are optimized for microbial QA/QC testing and feature the highest recovery rates
  • White and black membranes for easy visibility of colonies
  • Gridded membranes are printed with non-toxic ink for easy enumeration of colonies
Certifications
Meets EPA and APHA standards for water quality work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Bianco
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 100
N. per confezione 100
Diametro (sistema metrico) 47 mm