Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi per centrifuga in HDPE Nalgene™ a imboccatura larga
Codice prodotto. 10292891
Cambia vista
Click to view available options
Capacità nominale:
250 ml
Forza max:
8000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità nominale Forza max Dimensione della confezione
10292891 250 ml 8000 x g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10292891 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31210250
Spedizione stimata: 08-01-2027
Questi flaconi per centrifuga in HDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per applicazioni quali raccolta di cellule, granulazione e purificazione delle proteine in grandi volumi.
Questi flaconi per centrifuga in HDPE a imboccatura larga, stampati in solido e resistente polietilene ad alta densità Thermo Scientific™ Nalgene™ sono ideali per applicazioni quali raccolta di cellule, granulazione e purificazione delle proteine in grandi volumi. Questi flaconi semitrasparenti hanno eccellenti proprietà di resistenza chimica e sono idonei per temperature fino a −100 °C.
Caratteristiche:
  • Per la centrifugazione a bassa velocità di campioni biologici e chimici
  • Eccellenti per l'uso in centrifughe refrigerate
  • Forza nominale fino a 8000 x g
  • Per ottenere prestazioni adeguate, riempire i flaconi almeno per l'80% della capacità totale
Richiede:
Quando si centrifuga il flacone da 250 ml in un rotore Sorvall™ GSA, è necessario utilizzare l'adattatore per flaconi da centrifuga Nalgene (DS3125-0250)
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Translucent
Descrizione Bottiglia in polietilene ad alta densità con chiusura in PP
Materiale Polietilene ad alta densità
Lunghezza (sistema metrico) 132 mm
N. per custodia 36
N. per confezione 6
Capacità nominale 250 ml
Graduated No
Forza max 8000 x g
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 131.6 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 61.2 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Forma Rotondo
Product Type Centrifuge Bottle