Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Economy Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga con chiusura
Descrizione
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio. Sono una versione a tenuta ermetica, leggera e più flessibile rispetto ai flaconi di qualità da laboratorio Nalgene.
- Economici e riciclabili
- Questi flaconi a imboccatura ampia agevolano il riempimento con solidi o liquidi
- I tappi non rivestiti internamente garantiscono prestazioni a tenuta senza un rivestimento che potrebbe piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
- A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 oz., 60 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia Economy traslucida a imboccatura larga |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 21 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 72 |
| N. per confezione | 72 |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.