Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Economy Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga con chiusura
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10664212
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10664212 250 ml 43 mm pezzi 72
10214071 30 ml 28 mm pezzi 72
10654212 60 ml 28 mm pezzi 72
10102881 125 ml 38 mm pezzi 72
10244351 500 ml 53 mm pezzi 48
10505021 1 l 63 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10664212 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21890008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    90.30€ / pezzi 72
    Risparmia 16.70€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio.
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio. Sono una versione a tenuta ermetica, leggera e più flessibile rispetto ai flaconi di qualità da laboratorio Nalgene.
  • Linerless polypropylene caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Recommended for sample collection and storage of daily working solutions
  • Bottles participate in My Green Labs' ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency around product sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia Economy traslucida a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 72
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Finitura collo 43 mm
Closure Included Sì
Bocca Larga
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Altezza (sistema imperiale) 2,48in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Wide Mouth Economy Bottle
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.