Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in HDPE Nalgene™ a imboccatura larga IP2
Codice prodotto. 10126040
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10126040 500 ml 53-415 mm pezzi 12
10544441 125 ml 38-415 mm pezzi 12
10712371 250 ml 43-415 mm pezzi 12
10277800 1000 ml 63-415 mm pezzi 6
11319674 1000 ml 63-415 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10126040 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21990016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    73.00€ / pezzi 12
    Risparmia 12.95€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 Bottles, sono indicati come contenitori interni in imballaggi combinati.
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 sono indicati per la conservazione di materiali secchi o liquidi. Flaconi economici ideali come contenitori interni per clienti che desiderino progettare, assemblare e certificare imballaggi combinati personalizzati, ideati per resistere alle rotture e alle perforazioni dovute a urti durante la spedizione.
  • A tenuta ermetica†
  • Ciascun lotto di flaconi è a prova di perdite a 15 psi (103 kPa)
  • Imboccatura larga per facilità di riempimento
  • In polietilene ad alta densità
  • Tappi a vite in polipropilene inclusi
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Traslucido naturale
Descrizione Bottiglie a imboccatura larga Passport IP2
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Diametro (sistema metrico) interno 44 mm
Include Tappi a vite in polipropilene (PP)
Altezza (sistema metrico) con chiusura 168 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.6 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53-415 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Soddisfa i requisiti IATA, sezione del regolamento sulle merci pericolose (Dangerous Goods Regulations 5.0.2.9).
Product Type IP2 Bottle
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.