Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in HDPE Nalgene™ a imboccatura larga IP2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10712371
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10712371 250 ml 43-415 mm pezzi 12
10544441 125 ml 38-415 mm pezzi 12
10126040 500 ml 53-415 mm pezzi 12
10277800 1000 ml 63-415 mm pezzi 6
11319674 1000 ml 63-415 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10712371 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21990008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    52.50€ / pezzi 12
    Risparmia 1.50€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 Bottles, sono indicati come contenitori interni in imballaggi combinati.
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 sono indicati per la conservazione di materiali secchi o liquidi. Flaconi economici ideali come contenitori interni per clienti che desiderino progettare, assemblare e certificare imballaggi combinati personalizzati, ideati per resistere alle rotture e alle perforazioni dovute a urti durante la spedizione.
  • Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
  • Wide mouths for easy filling with dry or liquid materials
  • Polypropylene screw caps included
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Traslucido naturale
Descrizione Bottiglie a imboccatura larga Passport IP2
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Diametro (sistema metrico) interno 33 mm
Include Tappi a vite in polipropilene (PP)
Altezza (sistema metrico) con chiusura 131 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Certificazione/Conformità Soddisfa i requisiti IATA, sezione del regolamento sulle merci pericolose (Dangerous Goods Regulations 5.0.2.9).
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Product Type IP2 Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 43-415 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.