Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in HDPE ambra a imboccatura larga
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10034790
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura unitSize
10034790 250 ml 43 mm pezzi 12
10299060 30 ml 28 mm pezzi 12
10547692 60 ml 28 mm pezzi 12
10024790 125 ml 38 mm pezzi 12
10665601 500 ml 53 mm pezzi 12
10064810 1 l 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10034790 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21060008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questi flaconi ambrati con imboccatura larga consentono di conservare, spedire e confezionare liquidi fotosensibili e offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool.
I flaconi da laboratorio in HDPE ambrati Thermo Scientific™ Nalgene™ con imboccatura larga riducono la trasmissione di luce UV per proteggere i contenuti fotosensibili. Utili per la conservazione, il trasporto e l'imballaggio, offrono un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool. Questi flaconi in polietilene ad alta densità sono dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento. Tenuta ermetica† garantita.
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive contents
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle where exposure to light needs to be restricted
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
  • Comply with USP XXIII requiremnts for maximum light transmission
  • Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Ambra
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga color ambra da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Ambra
Finitura collo 43 mm
Certificazione/Conformità Soddisfa i requisiti U.S. Pharmacopoeia 23 relativi alla trasmissione luminosa massima; conformità ai requisiti USP XXIII relativi alla trasmissione luminosa massima
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.15 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.