Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio in HDPE a imboccatura larga Nalgene™
Beschreibung
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Offrono un'ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli e sono adatti agli utilizzi in congelatore a -100 °C; tenuta ermetica† garantita.
Features:
- Excellent chemical resistance to most corrosives make these bottles versatile and indispensable in your lab
- Ideal for storing, shipping, and packaging liquids — uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
- Participates in My Green Lab's ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency (ACT) around evaluating product sustainability
- Leakproof† when used with Nalgene closures
- Bottle and Carton are readily recyclable in most communities
- Manufactured from non-toxic materials
Includes:
Polypropylene screw closure
Recycling Information:
Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità | 32 ml, 1000 once |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 53 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 24/Cs. |
| N. per confezione | 6/Pk. |
| Quantità | 6/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Mehr anzeigen |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.