Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio in HDPE a imboccatura larga Nalgene™
Codice prodotto. 10623141
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 mL
Quantità:
12/Pk.
24/Pk.
6/Pk.
72/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
10623141 250 ml 12/Pk. pezzi 12
10353501 30 ml 12/Pk. pezzi 12
12891294 60 ml 72/Pk. pezzi 72
10569831 125 ml 12/Pk. pezzi 12
10633141 500 ml 12/Pk. pezzi 12
10547341 1 l 6/Pk. pezzi 6
10652123 1500 mL 24/Pk. pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10623141 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21040008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.55€
    28.33€ / pezzi 12
    Risparmia 7.22€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™.
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Offrono un'ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli e sono adatti agli utilizzi in congelatore a -100 °C; tenuta ermetica† garantita.
Caratteristiche:
  • Un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte delle sostanze corrosive rende questi flaconi versatili e indispensabili in laboratorio
  • Ideali per la conservazione, il trasporto e il confezionamento di liquidi—Le pareti uniformi garantiscono una lunga durata e resistenza a rotture o perforazioni
  • I tappi senza liner garantiscono una perfetta protezione a tenuta grazie all'assenza di un liner che potrebbe ripiegarsi, provocare perdite e la contaminazione dei reagenti
Comprende:
Tappo in polipropilene
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 33 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 12/Pk.
Quantità 12/Pk.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 43 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
ACT Label Yes
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.16 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Monouso Reusable
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.