Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in PPCO a imboccatura larga con tappo
Codice prodotto. 10058240
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10058240 1 l 63 mm pezzi 6
10404671 30 ml 28 mm pezzi 12
11769813 60 ml 28 mm pezzi 12
10404501 125 ml 38 mm pezzi 12
10414501 250 ml 43 mm pezzi 12
10748331 500 ml 53 mm pezzi 12
12809825 500 ml 53 mm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10058240 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21050032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    32.00€ / pezzi 6
    Risparmia 6.60€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con flaconi da laboratorio in PPCO, a imboccatura larga, Thermo Scientific™ Nalgene™.
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con Thermo Scientific™ Nalgene™ con flaconi PPCO a imboccatura larga da laboratorio.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohol
  • Translucent for easy viewing of liquid levels
  • Wide mouth for easy filling
  • Linerless caps for leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Autoclavable
Includes:
Polypropylene screw closure
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1 l
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 53 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 24
N. per confezione 6
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Finitura collo 63 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 199 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.84 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 63 mm
Diametro (sistema metrico) 91 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.