Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in PPCO a imboccatura larga con tappo
Descrizione
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con Thermo Scientific™ Nalgene™ con flaconi PPCO a imboccatura larga da laboratorio.
- Eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli
- Semitrasparente per una facile visualizzazione dei livelli dei liquidi
- Imboccatura larga per facilitare il riempimento
- Tappi non rivestiti internamente per prestazioni a tenuta† ermetica senza un rivestimento che potrebbe piegarsi causando perdite e contaminare le soluzioni
- Sterilizzabile in autoclave
Comprende:
Tappo a vite in polipropilene
Nota:
Svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
.Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Specifica
| Capacità | 4 once, 125 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Colore | Naturale, traslucido |
| Descrizione | Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| N. per custodia | 72 |
| N. per confezione | 12 |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Naturale, traslucido |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.