Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio Nalgene™ in PPCO a imboccatura larga con tappo
Codice prodotto. 11769813
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11769813 60 ml 28 mm pezzi 12
10404671 30 ml 28 mm pezzi 12
10404501 125 ml 38 mm pezzi 12
10414501 250 ml 43 mm pezzi 12
10748331 500 ml 53 mm pezzi 12
12809825 500 ml 53 mm pezzi 48
10058240 1 l 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11769813 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21050002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.50€
    15.02€ / pezzi 12
    Risparmia 0.48€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con flaconi da laboratorio in PPCO, a imboccatura larga, Thermo Scientific™ Nalgene™.
Conservazione dei campioni laddove è richiesta la sterilizzazione in autoclave con Thermo Scientific™ Nalgene™ con flaconi PPCO a imboccatura larga da laboratorio.
Caratteristiche:
  • Eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli
  • Semitrasparente per una facile visualizzazione dei livelli dei liquidi
  • Imboccatura larga per facilitare il riempimento
  • Tappi non rivestiti internamente per prestazioni a tenuta† ermetica senza un rivestimento che potrebbe piegarsi causando perdite e contaminare le soluzioni
  • Sterilizzabile in autoclave
Comprende:
tappo a vite in polipropilene
Nota:
svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
.Garanzia: 90 giorni.  Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio
Diametro (sistema metrico) interno collo 21 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 72
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Finitura collo 28 mm
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.53 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.39 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Wide Mouth Lab Quality Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.