Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in LDPE a imboccatura larga Nalgene™ con tappo
Codice prodotto. 10116230
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10116230 500 ml 53 mm pezzi 12
10360161 30 ml 28 mm pezzi 12
10298320 60 ml 28 mm pezzi 12
10044180 125 ml 38 mm pezzi 12
10657681 250 ml 43 mm pezzi 12
10167120 1 l 63 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10116230 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21030016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.10€
    42.25€ / pezzi 12
    Risparmia 0.85€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Chiara visualizzazione dei livelli di liquido nei flaconi in LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga con tappo, resistenti agli urti.
Chiara visualizzazione dei livelli di liquido nei flaconi in LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga con tappo, resistenti agli urti. Questi flaconi semitrasparenti in polietilene a bassa densità sono ideali per la conservazione di prodotti chimici e standard, oltre che per la raccolta e la conservazione dell'acqua distillata. Il contenuto di metalli in tracce estremamente basso nel LDPE rende questi flaconi ideali per l'analisi dei metalli in tracce. Eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli. L'imboccatura larga facilita il riempimento. Prestazioni a tenuta ermetica† garantite.
  • Extremely low trace metal content in LDPE makes it ideal for trace metal analysis
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle; suitable for shipping liquids
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
Includes:
Polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Materiale LDPE
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Finitura collo 53 mm
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.38 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Wide Mouth Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.